Läs mer
Hydriodic Acid, 55 to 60%, Honeywell™
Produktkod. 15675710 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15675710 250 mL Glass bottle 250ml
1 options
Produktkod. 15675710 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 50486250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydriodic acid
CAS 10034-85-2
Densitet 1.7g/mL at 20°C
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mL
Molekylformel HI
MDL-nummer MFCD00011347
UN-nummer UN1787
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER I
IUPAC-namn hydrogen iodide
Molekylvikt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Formel vikt 127.91g/mol
Procent renhet 55 to 60%