Läs mer
Hydriodic acid, 57% w/w aqueous solution stabilized with 1.5% hypophosphorus acid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398415
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398415 500 g 500g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11398415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10410.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Hydriodic acid is used to convert primary alcohol into alkyl iodide. It is used in organic and inorganic synthesis as one of the primary sources of iodine as well as a reducing agent.
Hydriodic acid is used to convert primary alcohol into alkyl iodide. It is used in organic and inorganic synthesis as one of the primary sources of iodine as well as a reducing agent. It is also used to cleave the ethers to get alkyl iodides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydriodic acid
CAS 10034-85-2, 7732-18-5, 6303-21-5
Smältpunkt -50,8 °C
Kokpunkt 126 °C
CAS Max % 57, 41.5, 1.5
Densitet 1.701 g/mL
Förpackning Plast
Kvantitet 500 g
Molekylformel HI
MDL-nummer MFCD00011347
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER I
IUPAC-namn vätejodid
Molekylvikt (g/mol) 127.91
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydriodic acid, 57%, stabilized with 1.5% hypophosphorous acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid, Hypophosphorus acid