Läs mer
Vätskesyra, 64-68%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10448790 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448790 250 mL Bärnstensfärgad glasflaska 250ml
1 options
Produktkod. 10448790 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0850/07
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH 1
Färg Brun-röd
CAS 10034-85-2
Smältpunkt -51 °C
Kokpunkt 127 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mL
Molekylformel HI
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011347
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER I
IUPAC-namn vätejodid
Molekylvikt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid