Läs mer
Hydriodic acid, ACS, 55-58%
Produktkod. 11415180
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
4 x 500mL
Förpackningsstorlek:
2000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11415180 500 mL 4 x 500mL 2000ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11415180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036484.AY
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Inom organisk kemi används den som katalysator för omvandling av primär alkohol till alkylhalogenid. Lämplig för användning vid metoxylbestämningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Används som katalysator för omvandling av primär alkohol till alkylhalogenid
  • Lämplig för användning vid metoxylbestämningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydriodic acid
Färg Brun-röd till gul
CAS 10034-85-2
Densitet 1,701 g/cm³ (14,195 lb./gal.)
Tungmetaller (som Pb) 0.001%
Förpackning 4 x 500mL
Rester efter antändning 0.01%
Känslighet Ljuskänslig vätska
Ångtryck 7100 hPa (5325 mm Hg)
Anteckningar om renhetsgrad 55 till 58 %
Kvantitet 500 mL
Molekylformel HI
Fysisk form Flytande
MDL-nummer MFCD00011347
UN-nummer 1787
Merck Index 14,4776
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER I
IUPAC-namn jodan
Molekylvikt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Formel vikt 127.91
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.