Läs mer
Hydriodic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 11492644 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11492644 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 11492644 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0750/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 1
Färg Brown-Red
CAS 10034-85-2
Smältpunkt -51°C
Kokpunkt 127°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 100 mL
Molekylformel HI
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011347
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER I
IUPAC-namn hydrogen iodide
Molekylvikt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydriodic acid SLR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid