Läs mer
Hydriodic Acid, Puriss p.a., ≥67% (T), Honeywell™
Produktkod. 15605880 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15605880 50 mL Glass bottle 50ml
15695870 50 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15605880 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5816050ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10034-85-2
Molekylformel HI
Molekylvikt (g/mol) 127.91
MDL-nummer MFCD00011347
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
IUPAC-namn hydrogen iodide
LEDER I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydriodic acid
Kokpunkt 127°C
Densitet 1.96g/mL at 20°C
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN1787
Formel vikt 127.91g/mol
Procent renhet ≥67% (T)