Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydriodic acid |
| Kokpunkt | 127°C |
| Densitet | 1.96g/mL at 20°C |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 50 mL |
| UN-nummer | UN1787 |
| Formel vikt | 127.91g/mol |
| Procent renhet | ≥67% (T) |