Läs mer
Hydrion Insta-Chek Mekanisk pH-penna
Handla allt Cole-Parmer Produkter
pH-intervall:
0 till 13
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Infällbara, icke-påfyllningsbara, mekaniska pennor är bekvämare än pappersomslagspennor.
- Det bredaste utbudet —tillgängliga avläsning från pH 0 till —13 med 14 olika färgmatchningar.
- Den behändiga, lätta bärbara formen är perfekt för pH-punktskontroller, som kräver så lite som 0,001 ml buffrad lösning.
- Använd penna på praktiskt taget alla —ytor även oregelbundna eller ojämna.
- Det är effektivt på poröst material och ogenomträngliga fasta ämnen.
- För att använda, blöt först ytan eller området med destillerat vatten och stryk flera gånger med pH-pennan.
- Efter 15 sekunder, jämför den resulterande färgen med färgkartan.
- Paketet innehåller tre mekaniska pennor och två färgkarta.
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 0 till 13 |
| För användning med (applikation) | Ger omedelbart ytreaktionen av ett fast ämne till närmaste pH-värde |
| Inkluderar | Tre mekaniska pennor och två färgkarta |
| Kvantitet | 3 Pk. |
| Testtid | 15 sek. |
| Typ | Hydrion Insta-Chek Mekanisk pH-penna |