Läs mer
Lauda™ Hydro H 11 V förångningsvattenbad med CEE7/7 plugg
Beskrivning
- Temperaturjustering via vridknapp med temperaturskala
- 1-punkts temperaturregulator
- Vattenbristskydd
- Justerbar vattennivåregulator, silbotten och ringsats som standard
- Badrumsinredning, lock, silplatta och värmeelement av rostfritt stål
- Alla hålskydd består av en flerdelad ringsats och är avtagbara
- Flerdelad ringsats av värmebeständig plast
- Invändigt hål på täckramen för att rymma en stativstång
- Arbetstemperaturintervall: 25 till 100° C
- Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
- Temperaturstabilitet: 3± K
- Värmarens effekt max: 1,5 kW
- Effektförbrukning max: 1,5 kW
- Strömförbrukning: 16 A
- Storlek på badkar (Ø ): 91 mm
- Antal badöppningar: 6
- Övergripande mått (B x D x H): 450 x 300 x 155 mm
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
- Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 25 °C till 100 °C |
| Spänning | 230 V |