Läs mer
Lauda™ Hydro H 16 vattenbad med CEE7/7 plugg
Produktkod. 16689335
Change view
Temperaturområde:
25 °C till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde Förpackningsstorlek
16689335 25 °C till 100 °C Varje
1 options
Produktkod. 16689335 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L002902
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
Enkelt att använda vattenbad
  • TFT-display med tydlig visning av alla processdata
  • Ställa in och visa temperaturvärden i steg om 0,1 °C
  • Ställa in timerns tidsvärden i timmar (h) och minuter (min)
  • Membranknappsats med kortfattade symboler
  • Digital börvärdesjustering
  • Justerbara triggerpunkter för över- och undertemperaturlarm upp till max
  • +/- 10 K
  • Temperaturvisning kan växlas från° C till° F
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Optiskt och akustiskt larm för låg- och över-/andertemperatur samt för sensorbrott/kortslutning
  • Elektronisk övervakning av temperaturregulator
  • Tre applikationsspecifika timerfunktioner
  • Badrumsinredning, lock, silplatta och värmeelement är tillverkade av rostfritt stål
  • Badkar med avloppsventil
  • Värmeisolerande lock av rostfritt stål, dubbelväggigt med inre krökning förhindrar kondensat från att droppa tillbaka i kärl
  • Lock och perforerad bricka som standard
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturintervall: 25 till 100° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,1± K
    • Värmarens effekt max: 1,5 kW
    • Storlek på badkar (B x D x H): 400 x 245 x 165 mm
    • Badvolym min/max: 7,5 / 13,9 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 500 x 440 x 275 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Temperaturområde 25 °C till 100 °C
    Spänning 230 V