Läs mer
Lauda™ Hydro H 2 P Tissue Float Bath med CEE7/7 plugg
Produktkod. 16639385
Change view
Temperaturområde:
25 °C till 80 °C
Produktkod. Temperaturområde
16639385 25 °C till 80 °C
1 options
Produktkod. 16639385 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vävnadsflottbad för sträckning och torkning av skurna vävnadsprover
  • Temperaturindikering med kontrolltermometer vid badkanten
  • Temperaturjustering via vridknapp med temperaturskala
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Vattenbristskydd
  • badkarinredning i aluminium, svartanodiserad
  • Styrtermometer med hållare som standard
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturintervall: 25 till 80° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,5± K
    • Värmarens effekt max: 0,3 kW
    • Effektförbrukning max: 0,3 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Storlek på badkar (Ø x H): 200 x 60 mm
    • Övergripande mått (B x D x H): 280 x 280 x 100 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Temperaturområde 25 °C till 80 °C
    Spänning 230 V