Läs mer
Lauda™ Hydro H 4 vattenbad med CEE7/7 plugg
Produktkod. 16669335
Change view
Temperaturområde:
25 °C till 100 °C
Produktkod. Temperaturområde
16669335 25 °C till 100 °C
1 options
Produktkod. 16669335 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L002900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkelt att använda vattenbad
  • TFT-display med tydlig visning av alla processdata
  • Ställa in och visa temperaturvärden i steg om 0,1 °C
  • Ställa in timerns tidsvärden i timmar (h) och minuter (min)
  • Membranknappsats med kortfattade symboler
  • Digital börvärdesjustering
  • Justerbara triggerpunkter för över- och undertemperaturlarm upp till max
  • +/- 10 K
  • Temperaturvisning kan växlas från° C till° F
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Optiskt och akustiskt larm för låg- och över-/andertemperatur samt för sensorbrott/kortslutning
  • Elektronisk övervakning av temperaturregulatorn
  • Tre applikationsspecifika timerfunktioner
  • Badrumsinredning, lock, silplatta och värmeelement i rostfritt stål
  • Badkar med avloppsventil
  • Värmeisolerande lock av rostfritt stål, dubbelväggigt med inre krökning förhindrar kondensat från att droppa tillbaka i kärl
  • Lock och perforerad bricka som standard
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturintervall: 25 till 100° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,1± K
    • Värmarens effekt max: 0,5 kW
    • Storlek på badkar (B x D x H): 245 x 100 x 165 mm
    • Badvolym min/max: 1,9 / 3,5 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 340 x 290 x 275 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Temperaturområde 25 °C till 100 °C
    Spänning 230 V