Läs mer
Lauda™ Hydro H 41 vattenbad med CEE7/7 plugg
Beskrivning
- TFT-display med tydlig visning av alla processdata
- Ställa in och visa temperaturvärden i steg om 0,1 °C
- Ställa in timerns tidsvärden i timmar (h) och minuter (min)
- Membranknappsats med kortfattade symboler
- Digital börvärdesjustering
- Justerbara triggerpunkter för över- och undertemperaturlarm upp till max
- +/- 10 K
- Temperaturvisning kan växlas från° C till° F
- 1-punkts temperaturregulator
- Optiskt och akustiskt larm för låg- och över-/andertemperatur samt för sensorbrott/kortslutning
- Elektronisk övervakning av temperaturregulator
- Tre applikationsspecifika timerfunktioner
- Badrumsinredning, lock, silplatta och värmeelement av rostfritt stål
- Badkar med avloppsventil
- Värmeisolerande lock av rostfritt stål, dubbelväggigt med inre krökning förhindrar kondensat från att droppa tillbaka i kärl
- Lock och perforerad bricka som standard
- Arbetstemperaturintervall: 25 till 100° C
- Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
- Temperaturstabilitet: 0,1± K
- Värmarens effekt max: 1,5 kW
- Storlek på badkar (B x D x H): 410 x 296 x 335 mm
- Badvolym min/max: 9,3 / 37,9 L
- Övergripande mått (B x D x H): 510 x 490 x 476 mm
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
- Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 25 °C till 100 °C |
| Spänning | 230 V |