Läs mer
Lauda™ Hydro H 5 V förångningsvattenbad med CEE7/7 plugg
Produktkod. 16689375
Change view
Temperaturområde:
25 °C till 100 °C
Produktkod. Temperaturområde
16689375 25 °C till 100 °C
1 options
Produktkod. 16689375 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L003066
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vaporiseringsvattenbad för skonsamt ångarbete
  • Temperaturjustering via vridknapp med temperaturskala
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Vattenbristskydd
  • Justerbar vattennivåregulator, silbotten och ringsats som standard
  • Badrumsinredning, lock, silplatta och värmeelement av rostfritt stål
  • Täckram och flerdelad ringsats är avtagbara
  • Flerdelad ringsats av värmebeständig plast
  • Invändigt hål på täckramen för att rymma en stativstång
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturintervall: 25 till 100° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 3± K
    • Värmarens effekt max: 1 kW
    • Effektförbrukning max: 1 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Storlek på badkar (Ø ): 192 mm
    • Antal badöppningar: 1
    • Övergripande mått (B x D x H): 342 x 400 x 180 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
  • Specifikationer
    Temperaturområde 25 °C till 100 °C
    Spänning 230 V