Läs mer
Lauda™ Hydro H 8 A vattenbad med CEE7/7 plugg
Beskrivning
- TFT-display med tydlig visning av alla processdata
- Ställa in och visa temperaturvärden i steg om 0,1 °C
- Ställa in timerns tidsvärden i timmar (h) och minuter (min)
- Membranknappsats med kortfattade symboler
- Digital börvärdesjustering
- Justerbara triggerpunkter för över- och undertemperaturlarm upp till max
- +/- 10 K
- Temperaturvisning kan växlas från° C till° F
- 1-punkts temperaturregulator
- Optiskt och akustiskt larm för låg- och över-/andertemperatur samt för sensorbrott/kortslutning
- Elektronisk övervakning av temperaturregulator
- Tre applikationsspecifika timerfunktioner
- Med integrerat cirkulationssystem för att förbättra rumstemperaturstabiliteten
- Badrumsinredning, lock, silplatta och värmeelement av rostfritt stål
- Badkar med avloppsventil
- Värmeisolerande lock av rostfritt stål, dubbelväggigt med inre krökning förhindrar kondensat från att droppa tillbaka i kärl
- Lock och perforerad bricka som standard
- Arbetstemperaturintervall: 25 till 100° C
- Omgivningstemperaturintervall: 10 till 40° C
- Temperaturstabilitet: 0,1± K
- Värmarens effekt max: 1 kW
- Storlek på badkar (B x D x H): 245 x 200 x 165 mm
- Badvolym min/max: 3,8 / 7,0 L
- Övergripande mått (B x D x H): 340 x 395 x 345 mm
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
- Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 25 °C till 100 °C |
| Spänning | 230 V |