Läs mer
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stabilitets inläggssulor
Produktkod. 10129674
Storlek:
39
41
43
44
45
46
Produktkod. 10129674
Brand: Emma Safety Footwear MM00107243
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger foten sidostöd och extra stöd vid häl och mitt på foten.
  • Reglerar fukt
  • Innehåller aktivt kol för att förhindra lukt
Specifikationer
Färg Grå
Storlek 43
Produkttyp Stabilitets inläggssula