Läs mer
Bromvätesyra 44-49 %, Optima™ , för ultraspårelementanalys, Fisher Chemical
Produktkod. 11974101 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974101 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11974101 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A471500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH lt;1
CAS 10035-10-6
Färg Gult
Smältpunkt -11 °C
Kokpunkt 126 °C
Ångtryck 8mm Hg 25
Molekylformel BrH
MDL-nummer MFCD00011323
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER Br
IUPAC-namn vätebromid
Molekylvikt (g/mol) 80.91
Formel vikt 80,9 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrobromic acid 44-49%, Optima for Ultra traces analysis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.