Läs mer
Hydrobromic Acid, 47.0 to 49.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15675520 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675520 500 mL Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 15675520 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 438065500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent, 48%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic acid
pH Acidic
Färg Yellow
CAS 10035-10-6
Smältpunkt ∼-11°C
Kokpunkt 126°C (1013hPa)
Densitet 1.49g/mL at 25°C
Odör Stinging
Förpackning Glass bottle
Ångtryck 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Kvantitet 500 mL
Molekylformel BrH
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011323
UN-nummer UN1788
Beilstein 3587158
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
Löslighetsinformation Completely miscible in water
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER Br
IUPAC-namn bromane
Molekylvikt (g/mol) 80.91
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Formel vikt 80.91g/mol
Procent renhet 47.0 to 49.0%