missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydrobromic Acid, 47.0%, Suprapur™, MilliporeSigma™

Produktkod. 15816840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15816840 1 L 1 L
15806840 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15816840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1003061000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 10035-10-6
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogen bromide solution
IUPAC-namn hydrogen bromide
LEDER Br

Specifikationer

Smältpunkt −11°C
Kokpunkt 126°C (1013 hPa)
Densitet 1.49 g/cm3 (at 20°C)
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 10.6 hPa (20°C)
Analysprocentintervall ≥ 47%
Kvantitet 1 L
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.