Läs mer
Hydrobromsyra (47–48 % i vattenlösning), TRC
Produktkod. 30406079
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30406079 100 mL
1 options
Produktkod. 30406079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH714585100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Molekylformel HBr
Kvantitet 100 mL
Synonym Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
InChI formel InChI=1S/BrH/h1H
LEDER Br
IUPAC-namn Bromane
Molekylvikt (g/mol) 80.91
Formel vikt 79.9262
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 47-48 %