Läs mer
Hydrobromic Acid 47%, Supelco™
Produktkod. 15886830
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886830 2.5 L 2.5 L
15876830 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886830 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1003042500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic Acid 47%
Smältpunkt -11°C
Kokpunkt 126°C/1013 hPa
Densitet 1.49 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Procent renhet ≥47% (acidimetric)
Kvalitet Ungraded