Läs mer
Hydrobromic Acid 47%, Supelco™
Produktkod. 15853850
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853850 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15853850 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1003071000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic Acid 47%
Smältpunkt -11°C
Kokpunkt 126°C/1013 hPa
Densitet 1.49 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L