Läs mer
Hydrobromsyra, 48 % vikt av salt. soln.
Produktkod. 11346469
Change view
Kvantitet:
940 mL
4 x 940 mL
Förpackningsstorlek:
3760ml
940ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346469 940 mL 940ml
11356469 4 x 940 mL 3760ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014036.AT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 SEK
    783.65 SEK / 940ml
    Save 156.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Bromvätesyra är en oumbärlig råvara för organiska intermediärer, oorganiska läkemedel, ljuskänsliga material, färgämnen och läkemedel. Det används också vid framställning av bromföreningar. Det används som ett viktigt medel i de industriella processerna för isomerisering, polymerisation, hydratisering och dehydrerings- och förestringsreaktioner. Det spelar en viktig roll för utvinning av kvicksilver från cinbar malmen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-10-6
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC-namn vätebromid
LEDER Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic acid
Densitet 1.49 g/mL
Känslighet Luftkänslig
Kvantitet 940 mL
Fysisk form Vätska
Beilstein 3587158
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 80.92
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.