Läs mer
Hydrobromsyra, 99,9999 % (metallbas), 48 % vikt av sol.
Produktkod. 11361588
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361588 100 mL 100ml
11351588 5 mL 5ml
11325819 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010991.AE
 Begränsad artikel
I lager
Luftkänslig | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Bromvätesyra används för produktion av oorganiska bromider av zink, kalcium och natrium. Det används som en katalysator i vissa alkyleringsreaktioner. Inom metallurgin används det vid utvinning av vissa malmer. Vidare används det som ett reagens för klyvning av vissa eterbindningar eller som ett bromeringsmedel i organiska omvandlingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
LEDER Br
Specifications
Utseende Färglös till blekgul vätska
Kemiskt namn eller material Hydrobromic acid
Färg Färglös till gul
Densitet 1,49 g/cm3
Känslighet Luftkänslig
Ångtryck 22500 hPa (16876 mm Hg)
Analysprocentintervall 99,9999 % (metallbaserad bas)
Kvantitet 100 mL
Beilstein 3587158
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn vätebromid
Formel vikt 80.92
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.