Läs mer
Hydrobromsyra, ACS, 47,0–49,0 %
Produktkod. 11374217
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374217 250 mL 250ml
11384217 1 L 1 L
11445190 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036694.AK
 Begränsad artikel
I lager
Luftkänslig | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Bromvätesyra är en oumbärlig råvara för organiska intermediärer, oorganiska läkemedel, ljuskänsliga material, färgämnen och läkemedel. Det används också vid framställning av bromföreningar. Det används som ett viktigt medel i de industriella processerna för isomerisering, polymerisation, hydratisering och dehydratisering och förestringsreaktioner. Det spelar en viktig roll för utvinning av kvicksilver från cinbar malmen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
LEDER Br
Specifikationer
Utseende Färglös till blekgul vätska
Kemiskt namn eller material Hydrobromic acid
Färg Färglös till gul
Densitet 1,49 g/cm3
Känslighet Luftkänslig
Ångtryck 22500 hPa (16876 mm Hg) vid 20 °C
Analysprocentintervall 47.0-49.0%
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Beilstein 3587158
Löslighetsinformation Blandig i vatten.
IUPAC-namn vätebromid
Formel vikt 80.92
Kvalitet ACS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.