Läs mer
Hydrobromsyra, ACS, 47,0–49,0 %
Beskrivning
Bromvätesyra är en oumbärlig råvara för organiska intermediärer, oorganiska läkemedel, ljuskänsliga material, färgämnen och läkemedel. Det används också vid framställning av bromföreningar. Det används som ett viktigt medel i de industriella processerna för isomerisering, polymerisation, hydratisering och dehydratisering och förestringsreaktioner. Det spelar en viktig roll för utvinning av kvicksilver från cinbar malmen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös till blekgul vätska |
| Kemiskt namn eller material | Hydrobromic acid |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.49 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Ångtryck | 22500 hPa (16876 mm Hg) vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | 47.0-49.0% |
| Kvantitet | 4 x 1 L |
| Beilstein | 3587158 |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.