Läs mer
Vätebromsyra, ACS-reagens, 48 %, Solstice
Produktkod. 16695773
Change view
Kvantitet:
10 L
Produktkod. Kvantitet
16695773 10 L
1 options
Produktkod. 16695773 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 24426010L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17305.00 SEK
    15861.55 SEK / 10 L
    Save 1443.45 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic acid
Färg Ljusgul
CAS 7732-18-5
Smältpunkt -11 °C
Kokpunkt 126 °C (1 013 hPa)
CAS Min % ≥ 50%
CAS Max % <70%
Densitet 1,490 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 10 L
Molekylformel H2O
Linjär formel HBr
Beilstein 3587158
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn vatten
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet ACS