Läs mer
Hydrobromic Acid-d Solution (48 wt. % in D2O), TRC
Produktkod. 30407452
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30407452 2.5 g 2.5g
30390666 5 g -
30390983 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30407452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7145872.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13536-59-9
Molekylformel DBr
Molekylvikt (g/mol) 81.92
Synonym Deuteriobromic Acid, Deuterium Bromide, Deuterium Monobromide, Hydrogen-d bromide
IUPAC-namn (2H)bromane
LEDER [2H]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic Acid-d
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/BrH/h1H/i/hD
Formel vikt 80.9324
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.48