Läs mer
Hydrobromic acid, Purum p.a., ≥48%, Honeywell™
Produktkod. 16665753 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
15 L
Produktkod.
16665753 15 L
1 options
Produktkod. 16665753 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1873015L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic acid
Färg Light Yellow
CAS 7732-18-5
Smältpunkt -11°C
Kokpunkt 126°C (1,013 hPa)
CAS Min % ≥ 50%
CAS Max % <70%
Densitet 1.490 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 15 L
Molekylformel H2O
Linjär formel HBr
Beilstein 3587158
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn water
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet Reagent