Läs mer
Hydrobromsyra, purum p.a., Solstice
Produktkod. 15651690
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651690 1 L 1 L
15661690 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15651690 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 187301L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1111.32 SEK / 1 L
    Save 103.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-04-2027
Purum pa,≥ 48 %
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-10-6
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC-namn broman
LEDER Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic Acid
Densitet 1,49 g/ml vid 25 °C
Ångtryck 8 mmHg (25 °C), 320 psi (21,1 °C)
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1788
Beilstein 3587158
Formel vikt 80,91 g/mol
Procent renhet ≥48%
Kvalitet purum pa