Läs mer
Bromvätesyra, purum pa, Honeywell™
Produktkod. p-7071840 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 15661690
Brand: Honeywell Research Chemicals 18730250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum pa,≥ 48 %
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-10-6
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC-namn bromane
LEDER Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrobromic Acid
Densitet 1.49g/mL at 25°C
Ångtryck 8mmHg (25°C), 320psi (21.1°C)
Kvantitet 250 mL
UN-nummer 1788
Beilstein 3587158
Formel vikt 80.91g/mol
Procent renhet ≥48%
Kvalitet purum p.a.