Läs mer
Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid) |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.BrH/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H |
| Formel vikt | 139.9473 |