Läs mer
Hydrobromic Acid Solution, purum p.a., ≥62% (T), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrobromic Acid Solution |
| Färg | Brown-Yellow |
| Smältpunkt | -11°C |
| Kokpunkt | 126°C |
| Densitet | 1.73g/cu.cm |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mL |
| Fysisk form | Clear liquid |
| UN-nummer | UN1788 |
| Beilstein | 3587158 |
| Visa mer |