Läs mer
Kolvätefönster som definierar standardblandning 500 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317887
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317887 1 ml
1 options
Produktkod. 30317887 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000288HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane
CAS 629-94-7, 630-04-6, 593-49-7, 629-78-7, 7194-84-5, 630-03-5
Analyt- eller komponentnamn Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Hexan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Heneicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL