Läs mer
Kolväteblandning (C5-C32) 586 1000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309787
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309787 1 ml
1 options
Produktkod. 30309787 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000586DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Analyt- eller komponentnamn Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Heneicosane 1000 μg/mL∣n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Dotriacontane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hentriacontane 1000 μg/mL∣n-Heptacosane 1000 μg/mL∣n-Heptadecane 1000 μg/mL∣n-Heptane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Nonacosane 1000 μg/mL∣n-Nonadecane 1000 μg/mL∣n-Nonane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Pentacosane 1000 μg/mL∣n-Pentadecane 1000 μg/mL∣n-Pentane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣n-Tricosane 1000 μg/mL∣n-Tridecane 1000 μg/mL∣n-Undecane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL