Läs mer
Kolväteblandning (C6-C20) 595 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326799
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326799 1 ml
1 options
Produktkod. 30326799 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000595ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 112-95-8, 544-76-3, 110-54-3, 593-45-3
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL