Läs mer
Kolväteblandning (C8-C40) 547 500 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310627
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310627 1 ml
1 options
Produktkod. 30310627 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000547HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptadecane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentadecane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 629-78-7
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptadecane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentadecane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Hexan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 500 μg/mL∣n-Docosane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Dotriacontane 500 μg/mL∣n-Eicosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Hexacosane 500 μg/mL∣n-Hexadecane 500 μg/mL∣n-Hexatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Octatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Tetradecane 500 μg/mL∣n-Tetratriacontane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Octacosane 500 μg/mL∣Tetracontane 500 μg/mL∣Tetracosane 500 μg/mL∣Triacontane 500 μg/mL