Läs mer
Hydrochloric Acid, 0.0100 N (N/100), Ricca Chemical
Product Code. 31750254
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 L
Förpackning:
Cubitainer
Product Code. Kvantitet Förpackning
31750254 10 L Cubitainer
1 options
Product Code. 31750254 Supplier Ricca Chemical Company Supplier No. R359000010F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Add to basket
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5 , 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn hydrogen chloride
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Lösningens utseende Färglös vätska
CAS Min % 98.0, 0.1
Koncentration 0,00995 till 0,01005 N
CAS Max % 100.0, 0.1
Förpackning Cubitainer
Anteckningar om analysprocent Normal at 20°C
Kvantitet 10 L
Synonym hydrochloric acid
Kvalitet Laboratory