Läs mer
Saltsyra, 0,01M, analytisk volumetrisk lösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12684475 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12684475 1 L Flaska 1 L
1 options
Produktkod. 12684475 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer H20011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en bekväm metod för noggrann volymetrisk analys i laboratoriet. Reagecon Natriumhydroxid 1.0M, låg i karbonat, analytisk volumetrisk lösning är ett kostnadseffektivt svar på tid- och arbetskrävande förberedelseproblem.
Färdig att använda vattenhaltig volymetrisk lösning för alla analytiska laboratorieapplikationer, som kan användas för manuella eller automatiska titreringar. Denna produkt är certifierad enligt en specifikation som beskrivs i analyscertifikatet. Partinummer och utgångsdatum är tryckta på etiketten. Lösningen är certifierad spårbar till NIST och detta kommer att anges i analyscertifikatet.
  • Molekylformel: HCl
  • Molmassa: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr: 231-595-7
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7647-01-0
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0,02 mol/L
Densitet 1,00049g/cm3
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Spårbar till NIST
Ångtryck 23 hPa (vid 20 °C)
Analyscertifikat Tillhandahållet
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Fullt blandbar
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36,46 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDROCHLORIC ACID 0.01N (0.01M)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.