Läs mer
Saltsyra, 0,01 M, Chem-Lab
Produktkod. 10065472
Change view
Kvantitet:
20 L
Förpackning:
EP
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10065472 20 L EP 20 L
1 options
Produktkod. 10065472 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0304.9520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratorieanvändning, titrering, ASTM D-4047
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Koncentration 0.365g HCl / 1L H2O
Densitet 1.00g/mL
Förpackning EP
Normalitet 0.01N (±0.00002 at 20°C)
Kvantitet 20 L
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn kloran
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol