Läs mer
Saltsyralösning, 0,01M, Chem-Lab
Produktkod. 10592402
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10592402 1 L Polyeten 1 L
1 options
Produktkod. 10592402 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0304.1000
Används som laboratoriereagens och surgörande medel. Saltsyralösning, 0,01M, Chem-Lab innehåller 0,365 g HCl per liter vatten. Det används för pH-kontroll, titrering, produktion av organiska och oorganiska föreningar och för regenerering av jonbytarhartser. ASTM D-4047
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många industriella användningsområden. Det är en färglös, mycket stickande lösning av väteklorid (HCl) i vatten. Det används ofta i pH-buffertlösningar, vid regenerering av jonbytarhartser och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammansättning 0.365g HCl per 1L H2O
Koncentration 0.01mol/L
Densitet 1.00g/mL
Förpackning Polyeten
Normalitet 0.01N (±0.00002, 20°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn kloran
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol