missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saltsyra, 0,02M, Chem-Lab

Produktkod. 11913113
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11913113

Brand: Chem-Lab CL05.0305.5000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För laboratorieanvändning vid titrering

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Koncentration 0.729g HCl / 1L H2O
Densitet 1.00g/mL
Förpackning PE
Normalitet 0.02N (±0.00004 at 20°C)
Kvantitet 5 L
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn kloran
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.