Läs mer
Saltsyra, 0,02M, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <2 |
| Sammansättning | Hydrochloric Acid 0.02mol/L |
| Koncentration | 0.729g HCl/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) |
| Densitet | 1g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |