Läs mer
Saltsyra, 0,04M, Chem-Lab
Produktkod. 11943143
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
Produktkod. 11943143
Brand: Chem-Lab CL05.0332.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratorieanvändning vid titrering - TMAR TA-TAC bestämning enligt AFNOR T.90.036
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn kloran
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Koncentration 1.4584g HCl / 1L H2O
Densitet 1.00g/mL
Förpackning PE
Normalitet 0.04N (±0.00008 at 20°C)
Kvantitet 5 L
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Formel vikt 36.46g/mol