Läs mer
Saltsyra, 0,04M, Chem-Lab
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Koncentration | 1.4584g HCl / 1L H2O |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Förpackning | PE |
| Normalitet | 0.04N (±0.00008 at 20°C) |
| Kvantitet | 25 L |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid |
| Formel vikt | 36.46g/mol |