Läs mer
Saltsyra, 0,1 N standardlösning
Produktkod. 10083943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Plastburk
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10083943 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10647282 1 L Plastflaska 1 L
15294614 10 L Plastburk 10 L
15204624 25 L Plastburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10083943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124200025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Färg Färglös
Namnnotering 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Kokpunkt 100.0°C
Koncentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Densitet 1.0000g/mL, 1
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel ClH
Linjär formel HCl
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.