Läs mer
Saltsyralösning, 0,1 M, Chem-Lab
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många industriella användningsområden. Det är en färglös, mycket stickande lösning av väteklorid (HCl) i vatten. Det används ofta i pH-buffertlösningar, vid regenerering av jonbytarhartser och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Sammansättning | 3.646g HCl per 1L H2O |
| Koncentration | 0.1mol/L |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Förpackning | Polyeten |
| Normalitet | 0.1N (±0.0002, 20°C) |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClH |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 0.1 mol/l
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: HCl/H2O