Läs mer
Saltsyra, 0,1 M, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <2 |
| Sammansättning | Hydrochloric Acid 0.1mol/L |
| Koncentration | 3.646g HCl/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
| Densitet | 1g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 5 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 0.1 mol/l
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: HCl/H2O