Läs mer
Saltsyra, 0,1 M, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10269480 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackning:
PolyCube (HDPE)
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10269480 10 L PolyCube (HDPE) 10 L
1 options
Produktkod. 10269480 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7038.9010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ volymetrisk lösning är redo att användas för laboratorie- och specialiserade industriella tillämpningar.
  • Standardiserad potentiometriskt mot en NIST Standard referensmaterial, natriumkarbonat
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.0997 to 0.1003mol/L
Densitet 1g/cm3 at 20°C
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.5 ppm
Förpackning PolyCube (HDPE)
Anteckningar om renhetsgrad Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalitet 0.1N
Kvantitet 10 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.