Läs mer
Saltsyra, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11963113
Kvantitet:
10 L
20 L
25 L
Förpackning:
EP
PE
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
25 L
Produktkod. 11963113
Brand: Chem-Lab CL05.0307.9010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratoriebruk, titrering
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Koncentration 3.646g HCl / 1L H2O
Densitet 1.00g/mL
Förpackning PE
Normalitet 0.1N (±0.0002 at 20°C)
Kvantitet 10 L
UN-nummer UN1789
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 0.1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: HCl/H2O